913839
2-Methylnicotinic acid imidazolide
Sinónimos:
(1H-imidazol-1-yl)(2-methylpyridin-3-yl)methanone, 1H-Imidazol-1-yl(2-methyl-3-pyridinyl)methanone, 3-(1H-imidazole-1-carbonyl)-2-methylpyridine, NAI, RNA SHAPE probe, RNA structure probe, mNAI
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
Nivel de calidad
mp
68-72 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H9N3O/c1-8-9(3-2-4-12-8)10(14)13-6-5-11-7-13/h2-7H,1H3
Clave InChI
OWQPEDNXDCVXJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Guidelines for SHAPE Reagent Choice and Detection Strategy for RNA Structure Probing Studies
SnapShot: RNA Structure Probing Technologies
Structural Analysis using SHALiPE to Reveal RNA G-Quadruplex Formation in Human Precursor MicroRNA
Determination of in vivo RNA structure in low-abundance transcripts
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable