Merck
91376
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-1-butanol
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)