913537
Peptide bioink preparation solution A
formulario
liquid
composición
Preparation solution A (20mL)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)