Merck
912948
Sigma-Aldrich
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H34F20IrN4P
Número de CAS:
Peso molecular:
1221.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
378 °C
cadena SMILES
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
Clave InChI
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the α-arylation of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation
Contenido relacionado
Una herramienta para reacciones orgánicas proporciona relaciones estructura-actividad para reacciones químicas exclusivas destinadas al diseño y el control óptimos de la síntesis de moléculas pequeñas.