912603
Di-n-propylammonium bromide
Sinónimos:
1-Propanamine, N-propyl-, DNPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dipropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dipropylamine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
white
cadena SMILES
[Br-].[N+H2](CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FZJRCNLPISUZCV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)