912530
(4-((((2-Aminoethyl)carbamoyl)oxy)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
Amino boronic acid nuclear tag, Benzyl boronate tag, Nucleus-targeting probe building block
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)