Merck
911992
Sigma-Aldrich
TBSAB
≥95%
Sinónimos:
Tributylsulfoammonium betaine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H27NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
94-99 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([N+](CCCC)(CCCC)CCCC)[O-]
InChI
1S/C12H27NO3S/c1-4-7-10-13(11-8-5-2,12-9-6-3)17(14,15)16/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
YZJZNKDOSHAIFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
TBSAB is a sulfation reagent that efficiently converts alcohols to organosulfates under mild conditions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniel M Gill et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(30), 4319-4322 (2019-03-19)
The study of organosulfates is a burgeoning area in biology, yet there are significant challenges with their synthesis. We report the development of a tributylsulfoammonium betaine as a high yielding route to organosulfates. The optimised reaction conditions were interrogated with