911577
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 Biotin (core)
generation 1
Sinónimos:
Bis-MPA dendron, Biotin-NHBoc dendron
About This Item
Productos recomendados
descripción
2 NHBoc, 1 Biotin (core)
formulario
solid (Viscous)
mol peso
generation 1
nº de grupos superficiales
2
color
colorless to white
grupo funcional
biotin (core)
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: NHBoc
- Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).