Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
L-Methionine-13C5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H11NO2S
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)