Merck
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%
Sinónimos:
Methyltributylammonium bromide
Seleccione un Tamaño
100 G
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
239,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
280.29
Beilstein:
3704268
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystals
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)