Merck
906778
Sigma-Aldrich
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
Seleccione un Tamaño
50 ML
123,00 €
500 ML
618,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
123,00 €
500 ML
618,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
228.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
contiene
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
color
white to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
Clave InChI
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)