Merck
905437
Sigma-Aldrich
Isobutanol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H10O
Peso molecular:
76.11
Código UNSPSC:
12352001
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13CH2][13CH](C)C
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)