Merck
904546
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rA(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-adenosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Seleccione un Tamaño
10 MG
113,20 €
50 MG
364,00 €
113,20 €
Precio de catálogo566,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
113,20 €
50 MG
364,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC47H64N7O8PSi
Peso molecular:
927.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
113,20 €
Precio de catálogo566,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(NC1=NC=NC2=C1N=[13CH]N2[C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)=O
Clave InChI
IISGHHSYMWMWKH-ZRZRCCBPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)