Merck
904228
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,3,3,11,11-d6 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
64,40 €
64,40 €
Precio de catálogo322,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
64,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D6H38NO6SNa
Peso molecular:
527.72
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
64,40 €
Precio de catálogo322,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2([2H])[2H])(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)