903981
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-S-oxide
≥95%
Sinónimos:
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-5-oxide, Fluorinated sulfoxide-based thianthrene reagent, Ritter C-H functionalization linchpin, TFT S-oxide, TFT-reagent
Seleccione un Tamaño
858,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
858,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
253 °C
grupo funcional
fluoro
sulfoxide
thioether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1cc2c(cc1F)Sc3c(cc(c(c3)F)F)[S]2=O
InChI
1S/C12H4F4OS2/c13-5-1-9-11(3-7(5)15)19(17)12-4-8(16)6(14)2-10(12)18-9/h1-4H
Clave InChI
FJNMYEBXFNFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
The nonfluorinated thianthrene S-oxide is also available as catalog# 903973 for all arenes more electron-rich than anisole.
Otras notas
Información legal
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.