Merck
903531
Sigma-Aldrich
Glycocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
308,00 €
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
308,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D4H37NNa2O9S
Peso molecular:
593.67
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@H](C)CCC(NCC(O[Na])=O)=O)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)