Merck
902896
Sigma-Aldrich
Black phosphorus
>=20 micro gram/ml in NMP
Sinónimos:
2D Black phosphorus, Phosphorene
Seleccione un Tamaño
20 ML
399,00 €
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 ML
399,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
P
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Descripción general
Black phosphorus, also known as phosphorene, is a stable allotrope of phosphorus with semiconducting properties. It has a good mechanical property and a tunable band structure. BP also has good anisotropic thermal, electrical and optical properties.[1][2]
Aplicación
BP is a two dimensional (2D) p-type material, which shows high hole mobility up to 1000 cm2V-1s-1. It can be used in the fabrication of energy storage devices such as lithium-ion batteries. BP can also be used in a variety of biomedical applications such as photodynamic therapy.[1][2][3][4]
Owing to the unique properties such as thickness dependent tunable band gap, strong in-plane anisotropy, and high carrier mobility, 2D-black phosphorous has attracted significant attention recently. The applications of 2D-black phosphorous extend from electronics, to optoelectronics, spintronics, thermoelectrics and storage devices.[5][6][7][8][9]
Precaución
Material is very oxygen sensitive. Please handle under inert atmosphere.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Production of few-layer phosphorene by liquid exfoliation of black phosphorus.
Brent, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50, 13338-13341 (2014)
Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in Energy Conversion and Storage Devices.
Pang J, et al.
Advanced Energy Materials, 8, 1702093-1702093 (2018)
Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility.
Liu H, et al.
ACS Nano, 8, 4033-4041 (2014)
Growth of 2D black phosphorus film from chemical vapor deposition
Smith JB, et al.
Nanotechnology, 27(21), 215602-215602 (2016)
2D black phosphorus for energy storage and thermoelectric applications
Zhang Y, et al.
Small, 13(28), 1700661-1700661 (2017)
Preguntas
  1. I wonder to know if this solution is exfoliated BP in a solvent? If so, how is number of BP layer?
    1 respuesta
    1. Yes, this BP is > 30 µg/ml in NMP. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/90/902896/902896-BULK_______MKCQ5764__.pdf.
      This is a two-dimensional p-type material as listed on the website. Additional layer information is not a specified test specification.
      ¿Le ha resultado útil?