Merck
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Sinónimos:
Photocatalysis ligand
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6F3N
Número de CAS:
Peso molecular:
209.17
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
grupo funcional
fluoro
Aplicación
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)