Merck
902446
Sigma-Aldrich
Guanosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
90,40 €
10 MG
108,20 €
25 MG
994,00 €
90,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
90,40 €
10 MG
108,20 €
25 MG
994,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D14N5Na2O14P3
Peso molecular:
581.23
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
90,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
liquid
concentración
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+14
cadena SMILES
O=C1N(C(N([2H])[2H])=NC2=C1N=C([2H])N2[C@@](O[C@]3([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]3([2H])O[2H])([2H])O[2H])[2H]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)