901908
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
Análisis
≥95% (CP)
formulario
crystals
técnicas
protein expression: suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable