901635
Poly(ethylene glycol) bis(2-pyridyl KAT)
PEG average Mn 10,000
Sinónimos:
KAT PEG, bis KAT PEG, di KAT PEG
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or solid
mol peso
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
color
off-white to pale yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Contenido relacionado
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.