Merck
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Sinónimos:
1,3-Dioxol-2-one, VC
Seleccione un Tamaño
25 ML
18,20 €
18,20 €
Precio de catálogo36,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
18,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
C3H2O3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.22
18,20 €
Precio de catálogo36,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in ethyl acetate
índice de refracción
n/D 1.377
densidad
0.915 g/mL
cadena SMILES
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clave InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Stomach
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
29.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-1.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)