901380
Polyester bis-MPA dendron 8 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 3
Sinónimos:
Bis-MPA dendron, PFd-G3-COOH-NH-BOC
About This Item
Productos recomendados
descripción
8 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Formulario
solid
mol peso
generation 3
nº de grupos superficiales
8
color
white to off-white
grupo funcional
carboxylic acid (core)
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).