Merck
901361
Sigma-Aldrich
N-((Methylsulfonyl)oxy)acetimidoyl chloride
≥95%
Sinónimos:
(1-Chloroethylidene)azanyl ester methanesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
48,51 €
48,51 €
Precio de catálogo69,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
48,51 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6ClNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
171.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
48,51 €
Precio de catálogo69,30 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
grupo funcional
amine
chloro
sulfonic acid
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(ONC(=C)Cl)C
InChI
1S/C3H6ClNO3S/c1-3(4)5-8-9(2,6)7/h5H,1H2,2H3
Clave InChI
MAVJMVPCGSHQGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This air- and moisture-stable reagent enables the direct functionalization of pyridines under mild conditions for late-stage diversification of complex and drug-like molecules.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Patrick S Fier
Journal of the American Chemical Society, 139(28), 9499-9502 (2017-07-06)
Herein is reported the design and application of a reagent for the direct functionalization of pyridines. These reactions occur under mild conditions and exhibit broad functional group tolerance, enabling the late-stage functionalization of drug-like molecules. The reagent can be easily