901349
Hexagonal boron nitride ink
for blade coating
Sinónimos:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl lactate, hBN blade coatable ink, hBN dispersion
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
composición
Solid content, 20-40%
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
tamaño de partícula
≤0.3 μm
tensión superficial
28-32 dyn/cm
viscosidad
200-450 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
152-156 °C (ethyl lactate)
densidad
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
InChI
1S/BN/c1-2
Clave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.