Merck
900947
Sigma-Aldrich
ITIC-M
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C96H86N4O2S4
Peso molecular:
1456.00
Código UNSPSC:
12352101
descripción
Band gap: 1.6 eV
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
solubilidad
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energía orbital
HOMO -5.58 eV 
LUMO -3.98 eV 
cadena SMILES
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(/C1=C/C3=CC(S4)=C(S3)C5=C4C(C=C(C(C6=CC=C(C=C6)CCCCCC)(C7=CC=C(C=C7)CCCCCC)C8=C9SC%10=C8SC(/C=C%11C(C(C=CC=C%12)=C%12C/%11=O)=C(C#N)C#N)=C%10)C9=C%13)=C%13C5(C%14=CC=C(C=C%14)CCCCCC)C%15=CC=C(C=C%15)CCCCCC)=C(C#N)C#N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sunsun Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(42), 9423-9429 (2016-09-09)
Fine energy-level modulations of small-molecule acceptors (SMAs) are realized via subtle chemical modifications on strong electron-withdrawing end-groups. The two new SMAs (IT-M and IT-DM) end-capped by methyl-modified dicycanovinylindan-1-one exhibit upshifted lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) levels, and hence higher open-circuit
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.