Merck
900920
Sigma-Aldrich
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt
95%
Sinónimos:
Chirik cobalt borylation catalyst, JENNY cobalt borylation catalyst, JennyCat
Seleccione un Tamaño
100 MG
229,00 €
229,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
229,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H55CoNO4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
614.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
229,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
CC1=CC(CP(C(C)C)C(C)C)=NC(CP(C(C)C)C(C)C)=C1.O=C(C(C)(C)C)O[Co]OC(C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C20H37NP2.2C5H10O2.Co/c1-14(2)22(15(3)4)12-19-10-18(9)11-20(21-19)13-23(16(5)6)17(7)8;2*1-5(2,3)4(6)7;/h10-11,14-17H,12-13H2,1-9H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;+2/p-2
Clave InChI
JSODKCJQNNNNPE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Bis[[diisopropylphosphino]methyl]-4-methyl-pyridine bis(pivaloyloxy)cobalt also known as JennyCat is developed in the laboratory of Paul Chirik is an effective cobalt precatalyst for the borylation of aromatic compounds, including diverse heteroarenes, pyridine derivatives, and fluoroarenes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jennifer V Obligacion et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2825-2832 (2017-02-01)
Cobalt catalysts with electronically enhanced site selectivity have been developed, as evidenced by the high ortho-to-fluorine selectivity observed in the C(sp