900797
1,4-Di-tert-butyl-2,5-bis (2-methoxyethoxy)benzene
99.5%, anhydrous
Sinónimos:
DBBB, Redox Shuttle ANL-RS2
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
battery grade
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
bp
70 °C
aplicaciones
battery manufacturing
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.