Merck
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
207.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Ensayo
>98%
Formulario
solid
cadena SMILES
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clave InChI
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)