Merck
900751
Sigma-Aldrich
Biotinylated-D-lysine TFA salt
Sinónimos:
(R)-2-Ammonio-6-(5-((3aR,4R,6aS)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate 2,2,2-trifluoroacetate, BDL TFA salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
467,00 €
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
467,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N4O4S · C2HF3O2
Peso molecular:
486.51
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O)C(F)(F)F.[O-]C([C@@H](CCCCNC(CCCC[C@@H]1[C@@](NC(N2)=O)([H])[C@@]2([H])CS1)=O)[NH3+])=O
InChI
1S/C16H28N4O4S.C2HF3O2/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14;3-2(4,5)1(6)7/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);(H,6,7)/t10-,11-,12-,14-;/m1./s1
Clave InChI
ICPIMQLAGIDGFB-XSCHNBKYSA-N
Aplicación
Biotinylated D-lysine (BDL) can be used to conjugate a biotin handle into bacterial peptidoglycan (PG) for various applications. For example, Suzanne Walker and coworkers reported that penicillin-binding protein PBP4 of Staphylococcus aureus could use BDL to biotinylate Lipid I and Lipid II, facilitating assays to measure infamously low-abundance pools of cellular lipid-linked PG precursors. BDL provides a tool for studying other aspects of PG assembly including antibacterial development efforts.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)