Merck
900643
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
ZerO2®, ≥98.0%
Sinónimos:
Degassed and low oxygen phosphazene base, Phosphazene base ZerO2®, 1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
339.40
Beilstein:
7485991
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado:
ZerO2®
grado
ZerO2®
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
Clave InChI
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Información legal
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)