Merck
900589
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Piperidin-2-yl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)