Documentos clave
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Sinónimos:
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Código UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Formulario
nanourchin
caducidad
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
condiciones de almacenamiento
protect from light
tamaño de partícula
50 nm
λmáx.
585 nm
grupo funcional
NHS ester
Información legal
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.