Merck
900356
Sigma-Aldrich
Ultroxa®: Poly(2-propyl-2-oxazoline) azide terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Sinónimos:
PPrOx-Azide, PPrOx-N3
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H11NO)nN3
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mol peso
average Mn 10,000
PDI
≤1.2
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Ultroxa is a registered trademark of University of Ghent
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.