Merck
900348
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine borane
95%
Sinónimos:
DCAB, DICAB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H26BN
Número de CAS:
Peso molecular:
195.15
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
118.2 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
Clave InChI
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dicyclohexylamine borane complex applied by the Pucheault Group at the Universite de Bordeaux as a cost effective and easy to handle alternative to current borylation reagents. In one pot, aryl and vinyl halides can be converted to the boronic acid derivative of your choice (BF3K, Bpin, MIDA, and others) depending on quench and workup.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)