900201
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL in H2O
About This Item
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
5 mg/mL in H2O
tam. prom. pieza
25 nm (TEM)
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.