Merck
900029
Sigma-Aldrich
Polyphthalaldehyde
Linear
Sinónimos:
PPA
Seleccione un Tamaño
500 MG
252,00 €
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
252,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C8H6O2)n
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
average Mn 5000-8000
PDI
<2
Aplicación
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping