Merck
88732
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Sinónimos:
(1S)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-2-[(1S)-1-[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J008-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H36F12FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
910.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 88732, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C39H31F12P2.C5H5.Fe/c1-21-9-22(2)12-30(11-21)52(31-13-23(3)10-24(4)14-31)25(5)34-7-6-8-35(34)53(32-17-26(36(40,41)42)15-27(18-32)37(43,44)45)33-19-28(38(46,47)48)16-29(20-33)39(49,50)51;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
Clave InChI
OPQIIHGMWPUTDC-WLOLSGMKSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)