Merck
88298
Sigma-Aldrich
(±)-Theaspirane
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.31
Beilstein:
1424383
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.488
bp
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Clave InChI
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)