Merck
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)4P(I)
Número de CAS:
Peso molecular:
466.29
Beilstein:
3922216
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (CHN)
impurezas
≤1% water
mp
343-348 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)