87743
Tetramethylammonium sulfate hydrate
Sinónimos:
Bis(tetramethylammonium) sulfate
cadena SMILES
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S.H2O/c3*1-5(2,3)4;/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clave InChI
SMBVAMYBVVNSBZ-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?