Merck
87308
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium hexafluorophosphate
≥97.0% (gravimetric)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
Número de CAS:
Peso molecular:
499.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (gravimetric)
formulario
powder
impurezas
≤0.05% halides (as bromide)
mp
135-138 °C
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Robert Biczak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 567-573 (2017-02-16)
This study investigated the effects of four structurally different quaternary ammonium salts (QASs), i.e., tetrabutylammonium tetrafluoroborate [TBA][BF