Merck
87028
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.0%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
Clave InChI
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)