Merck
86998
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
β-Phenyl-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
Clave InChI
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)