Merck
85625
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
969332
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
densidad
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Precaución
air senstive, handle under Argon
Nota de análisis
may contain up to 10% 1,2-dichloroethane
Otras notas
Versatile building block for the synthesis of analogs of prostaglandins and related compounds via [2+2] and [4+2] CA; the spiro cyclopropane being a precursor of a gem-dimethyl moiety[1][2][3]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V. Singh et al.
Synthetic Communications, 19, 107-107 (1989)
M.C. Pirrung et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2335-2335 (1987)
S.W. Jones et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1260-1260 (1986)