Merck
855898
Sigma-Aldrich
L-metionina sulfoximina
99%
Sinónimos:
L-S-(3-amino-3-carboxipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Fórmula lineal:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.23
Beilstein:
6175446
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clave InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)