Merck
850071
Sigma-Aldrich
Glycyl-L-leucine
99%
Sinónimos:
Gly-Leu
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2CONHCH(COOH)CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Beilstein:
1726294
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
mp
233-235 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)