Merck
84795
Sigma-Aldrich
Benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.5 mmol/g loading
Sinónimos:
(Diphenylphosphionomethyl)polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Extensión del etiquetado
~2.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
grupo funcional
phosphine
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)