Merck
84738
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex polymer-bound
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
Sinónimos:
Poly(4-vinylpyridine) sulfur trioxide complex, Pyridine sulfur trioxide complex polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Extensión del etiquetado
≥2.0 mmol/g SO3 loading
cadena SMILES
O=S(=O)=O.c1ccncc1
Otras notas
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)