Merck
84590
Sigma-Aldrich
(+)-Sativene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
6566323
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +176±3°, c = 10% in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.496
bp
256 °C (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@]3(C)C2=C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)10(3)12-5-6-13(15)14(11)12/h9,11-14H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m0/s1
Clave InChI
VOBBUADSYROGAT-VYDRJRHOSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)